Läs mer
4'-Methylpropiophenone, 94%
Produktkod. 11430257
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430257 500 g 500g
11420257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21673.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5337-93-9 | C10H12O | 148.21 g/mol
4a-metylpropiofenon är ett kemiskt reagens som används i elektrokarboxyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4 -Methylpropiophenone är ett kemiskt reagens som används i
elektrokarboxyleringsreaktioner.′
Löslighet
Löslig i kloroform och hexan.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5337-93-9
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00009312
InChI-nyckel PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone
PubChem CID 21429
ChEBI CHEBI:59335
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methylpropiophenone
Smältpunkt 7°C
Densitet 0.991
Kokpunkt 238°C to 239°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 500 g
Beilstein 2042137
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and hexane.
Formel vikt 148.21
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.