Läs mer
4-Methylpyridin-2-amine, Mikromol™
Beskrivning
4-Methylpyridin-2-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpyridin-2-amine |
| CAS | 695-34-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methylpyridin-2-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H8 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Rifaximin Imp. A (EP), 2-Pyridinamine, 4-methyl-, 4-Picoline, 2-amino- (7CI,8CI), (4-Methylpyridin-2-yl)amine, 2-Amino-4-methylpyridine, 2-Amino-4-picoline, 2-Amino-gamma-picoline, 4-Methyl-2-aminopyridine, 4-Methyl-2-pyridinamine, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine, Aminopicoline, Ascensil, NSC 1490, NSC 176165, NSC 6972, RA 1226, VMI 20-4, W 45, W 45 Raschig, Rifaximin Imp A (EP), Rifaximin Impurity A |
| LEDER | Cc1ccnc(N)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |