Läs mer
4-metylpyridin-3-borsyra, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10575670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10575670 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10575670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430270010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148546-82-1 | C6H8BNO2 | 136.95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpyridine-3-boronic acid
CAS 148546-82-1
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H8BNO2
MDL-nummer MFCD03788244
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylpyridine-3-boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl boronic acid, 4-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 4-methyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-4-picoline, boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-pyridinyl boronic acid, 4-picoline-3-boronic acid, 4-picoline-5-boronic acid, 4-methyl-3-pyridinyl-boronic acid
InChI-nyckel ASXFMIDIRZPCGK-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=C(C=CN=C1)C)(O)O
IUPAC-namn (4-metylpyridin-3-yl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 136.95
PubChem CID 2762711
Formel vikt 136.95
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylpyridine-3-boronic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.