missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylpyridine-d7, CDN

Produktkod. 30321862
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321862 1 g -
30316555 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321862 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND52571G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Picoline-d7
CAS 29372-29-0
Molekylformel C6 D7 N
Kvantitet 1 g
Synonym Pyridine-2,3,5,6-d4, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)pyridine-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Picoline-d7 (7 CI), 4-Picoline-α,α,α,2,3,5,6-d7 (8 CI), 4-Methylpyridine-d7, Perdeuterated 4-picoline, Perdeuterio-4-picoline, 4-Methylpyridine-D7
InChI formel InChI=1 S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 100.1696
Formel vikt 100.1018 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.