Läs mer
4-metylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpyridine |
| CAS | 108-89-4 |
| Molekylformel | C6H7N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccncc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.13 |