Läs mer
4-Methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10523901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
10g; Glass bottle
Produktkod.
10523901 10g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10523901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155770100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpyrimidine
CAS 3438-46-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0310g/mL, 1.031
Kokpunkt 141°C to 142°C
Flampunkt 40°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H6N2
Brytningsindex 1.4950 to 1.497
MDL-nummer MFCD00006115
Kvantitet 10g
Beilstein 23, 92
Synonym pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
InChI-nyckel LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=NC=C1
IUPAC-namn 4-methylpyrimidine
Molekylvikt (g/mol) 94.12
PubChem CID 18922
Formel vikt 94.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylpyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.