Läs mer
4-Methylpyrimidine, 98%
Produktkod. 11404564
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404564 5 g 5g
11414564 25 g 25g
11424564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3438-46-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3438-46-8
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.117
MDL-nummer MFCD00006115
InChI-nyckel LVILGAOSPDLNRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-methyl, 4-methyl-pyrimidine, 4-methyl pyrimidine, pubchem20803, 6-methylpyrimidine, 4-methylpyrimidine, ksc226a9b, tpc-h013, 4-methyl-1,3-diazine, pyrimidine, 4-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 18922
IUPAC-namn 4-metylpyrimidin
LEDER CC1=NC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpyrimidine
Densitet 1.03
Kokpunkt 141°C to 142°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105781
Formel vikt 94.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.