Läs mer
4-Methylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpyrimidine |
| CAS | 3438-46-8 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccncn1 |
| IUPAC-namn | 4-methylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vikt | 94.0531 |