Läs mer
4-Metylpyrogallol, TRC
Produktkod. 17900365
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900365 1 g
17964555 5 g
17971535 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17900365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2277051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3955-29-1
Molekylformel C7 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 140.137
Synonym 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
IUPAC-namn 4-metylbensen-1,2,3-triol
LEDER Cc1ccc(O)c(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpyrogallol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Formel vikt 140.0473
Procent renhet >95%