Läs mer
(4-metylkinazolin-2-yl)metanol, TRC
Produktkod. 30468251
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468251 100 mg
30478189 50 mg
30465438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30468251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329338100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13535-91-6
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Synonym 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
IUPAC-namn (4-metylkinazolin-2-yl)metanol
LEDER Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Formel vikt 174.0793