Läs mer
4-metylkinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylchinoline |
| CAS | 491-35-0 |
| Molekylformel | C10 H9 N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Quinoline, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylquinoline (ACI), Lepidine (6CI, 8CI), 4-Lepidine, Cincholepidine, Lepidin, NSC 3412, γ-Methylquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-metylkinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0735 |