Läs mer
4-Methylsalicylic acid, 98%
Produktkod. 10477002 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477002 25 g Glasflaska 25g
10231842 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477002 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223540250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-85-1
MDL-nummer MFCD00002454
InChI-nyckel NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
PubChem CID 5788
ChEBI CHEBI:20450
IUPAC-namn 2-hydroxi-4-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsalicylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 175.0°C to 179.0°C
Färg Beige-grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O3
Linjär formel CH3C6H3(OH)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 233
Merck Index 15, 2569
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.