Läs mer
4-metylstyren, 98%, stick. med 0,1 % 3,5-di-tert-butylkatechol
Produktkod. 11311297
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311297 50 g 50g
11301297 10 g 10g
11321297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01480.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
4-Methylstyren används som monomer för polyestrar och i plasttillverkning. Det används också som mellanprodukt i färg- och beläggningstillsatser. Vidare används den med andra vinyltoluenisomerer (3-vinyltoluen) som monomerer för framställning av poly(vinyltoluen). Utöver detta används den som en biligand vid framställningen av katjoniska, tvåkoordinerade trifenylfosfin-guld(I)-pi-komplex. Vidare är det involverat i Heck-kopplingsreaktioner med klorbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylstyren används som monomer för polyestrar och i plasttillverkning. Det används också som mellanprodukt i färg- och beläggningstillsatser. Vidare används den med andra vinyltoluenisomerer (3-vinyltoluen) som monomerer för framställning av poly(vinyltoluen). Utöver detta används den som en biligand vid framställningen av katjoniska, tvåkoordinerade trifenylfosfin-guld(I)-pi-komplex. Vidare är det involverat i Heck-kopplingsreaktioner med klorbensen.
Löslighet Blandbar med bensen
. lätt blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-97-9
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00008621
InChI-nyckel JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC-namn 1-etenyl-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylstyrene
Namnnotering stabiliserad med 0,1 % 3,5-di-tert-butylkatechol
Smältpunkt -34 °C
Densitet 0.896
Kokpunkt 171 °C till 175 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2618
Beilstein 1209317
Löslighetsinformation Blandbar med bensen. lätt blandad med vatten.
Formel vikt 118.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylstyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.