Läs mer
4-metylsulfamoylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15499237
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499237 250 mg 250mg
15489237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52493.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 226396-31-2 | C7H10BNO4S | 215,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 226396-31-2
Molekylformel C7H10BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD06659864
InChI-nyckel DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, methyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-methylaminosulphonyl benzene boronic acid, 4-n-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoylphenylboronic acid, boronic acid, 4-methylamino sulfonyl phenyl, acmc-209fxs
PubChem CID 44118763
IUPAC-namn [4-(metylsulfamoyl)fenyl]borsyra
LEDER CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 215.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.