Läs mer
4-(methylsulfanyl)butanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(methylsulfanyl)butanal |
| CAS | 42919-64-2 |
| Molekylformel | C5H10OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-7-5-3-2-4-6/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CSCCCC=O |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfanylbutanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.19 |
| Formel vikt | 118.0452 |