Läs mer
4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Produktkod. 10525783
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10525783 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10525783 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC34468DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid
CAS 98546-51-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H9BO2S
Linjär formel CH3SC6H4B(OH)2
MDL-nummer MFCD00093410
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
InChI-nyckel IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
IUPAC-namn (4-methylsulfanylphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 168.017
PubChem CID 2733959
Formel vikt 168.02
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder