missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine |
| CAS | 187587-70-8 |
| Molekylformel | C5H13NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)CCCCN |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfinylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.23 |
| Formel vikt | 135.0718 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?