Läs mer
4-(metylsulfinyl)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11354805
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354805 100 mg 100mg
11344805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17865.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 166386-48-7 | C7H9BO3S | 184,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166386-48-7
Molekylformel C7H9BO3S
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD02093071
InChI-nyckel YOTGALZTDVXUKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methanesulfinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 4-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinylphenyl boronic acid, 4-methanesulphinylphenylboronic acid, 4-methylsulfinyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl, 4-boronophenyl methyl sulfoxide, 4-methanesulfinylphenylboronic acid
PubChem CID 2773531
IUPAC-namn (4-metylsulfinylfenyl)borsyra
LEDER CS(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼170 °C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 184.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.