missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 110964-79-9 |
| Molekylformel | C8 H7 N O6 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(methylsulfonyl)-2-nitro- (9CI, ACI), 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid (ACI), 2-Nitro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 2-Nitro-p-methylsulfonyl benzoic acid, 4-Mesyl-2-nitrobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO6S/c1-16(14,15)5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.21 |
| Formel vikt | 244.9994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?