Läs mer
4-Methylsulfonyl-2-nitrotoluene, 99%
Produktkod. 11409437
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409437 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11409437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21444.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1671-49-4 | C8H9NO4S | 215.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1671-49-4
Molekylformel C8H9NO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.22
MDL-nummer MFCD00047808
InChI-nyckel OXBDLEXAVKAJFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl-2-nitrotoluene, 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 2-nitro-4-methylsulfonyltoluene, 4-mesyl-2-nitrotoluene, 4-methanesulfonyl-1-methyl-2-nitrobenzene, methyl 3-nitro-p-tolyl sulfone, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylsulf, ksc532k5r, 4-methy-2-nitrosulfonyl toluene
PubChem CID 687125
LEDER CC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(C)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulfonyl-2-nitrotoluene
Smältpunkt 119°C to 122°C
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-methyl-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene
Formel vikt 215.22
Procent renhet 99%