Läs mer
4-(metylsulfonyl)acetofenon, TRC
Produktkod. 30132712
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132712 5 g
17981315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3290805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10297-73-1
Molekylformel C9 H10 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 198.24
Synonym Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone
IUPAC-namn 1-(4-metylsulfonylfenyl)etanon
LEDER CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulfonylacetophenone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Formel vikt 198.0351