Läs mer
4-(Methylsulfonyl)aniline, TRC
Produktkod. 30473968
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473968 10 g
30484143 5 g
30482674 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33980810G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-49-5
Molekylformel C7H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 171.22
IUPAC-namn 4-methylsulfonylaniline
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Formel vikt 171.0354