Läs mer
4-(Metylsulfonyl)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylsulfonyl)aniline |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 171.0354 |