missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| CAS | 5398-77-6 |
| Molekylformel | C8H8O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Formylphenyl Methyl Sulfone, 4-Methanesulfonylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl Sulfone, NSC 3011, p-(Methylsulfonyl)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfonylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vikt | 184.0194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?