Läs mer
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde, TRC
Produktkod. 30472742
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30472742 5 g
1 options
Produktkod. 30472742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3269955G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
CAS 5398-77-6
Molekylformel C8H8O3S
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Formylphenyl Methyl Sulfone, 4-Methanesulfonylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl Sulfone, NSC 3011, p-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-methylsulfonylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 184.21
Formel vikt 184.0194