Läs mer
4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11348656
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348656 250 mg 250mg
11328656 1 g 1g
11338656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17720.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149104-88-1
Molekylformel C7H9BO4S
Molekylvikt (g/mol) 200.02
MDL-nummer MFCD01630820
InChI-nyckel VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
IUPAC-namn (4-methylsulfonylphenyl)boronic acid
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼200°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.