Läs mer
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10209380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
2.5g; Glass bottle
Produktkod.
10209380 2.5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10209380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424970025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 82964-91-8
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158°C to 163°C
Färg Pink-Salmon to Yellow
Förlust vid torkning 5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7ClO4S2
Linjär formel ClO2SC6H4SO2CH3
MDL-nummer MFCD00216486
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-methylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-methanesulfonylbenzenesulfonyl chloride, 4-methylsulfonylbenzenesulfonylchloride, pubchem5614, acmc-20amd2, chloro 4-methylsulfonyl phenyl sulfone, 4-methylsulfonyl phenylsulfonyl chloride
InChI-nyckel TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 4-methanesulfonylbenzene-1-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 254.70
PubChem CID 2735182
Formel vikt 254.71
Procent renhet ≥94% (ex Cl)
Fysisk form Crystalline Powder