Läs mer
4-(metylsulfonyl)fenol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576992 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10576992 2.5 g Glasflaska 2.5g
10227323 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576992 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424880025
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 14763-60-1
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00047806
InChI-nyckel KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
IUPAC-namn 4-metylsulfonylfenol
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)phenol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90,0 °C till 95,0 °C
Färg Brun-rosa till solbränna
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4SO2CH3
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: svag. Andra lösligheter: lösliga i diklormetan, metanol
Formel vikt 172.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.