Läs mer
4-(metylsulfonyl)fenyleddiksyra, 97 %
Produktkod. 11318866
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318866 5 g 5g
11328866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19504.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
4-(Metylsulfonyl)fenylättiksyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-(Metylsulfonyl)fenylättiksyra är en viktig råvara och
mellanprodukt som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90536-66-6
Molekylformel C9H10O4S
Molekylvikt (g/mol) 214.235
MDL-nummer MFCD00216495
InChI-nyckel HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
PubChem CID 572345
IUPAC-namn 2-(4-metylsulfonylfenyl)ättiksyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 134°C to 138°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2646649
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 214.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.