Läs mer
4-(metylsulfonyl)fenylacetsyra, Mikromol™
Produktkod. 30051464
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051464 100 mg
30051169 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051464 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0965.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(metylsulfonyl)fenyleddiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
CAS 90536-66-6
Analyt- eller komponentnamn 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid, Etoricoxib Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-(4-metylsulfonylfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 214,03 g/mol