Läs mer
4-(metylsulfonyl)fenylacetiksyra, TRC
Produktkod. 30480469
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480469 10 g
30470197 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30480469 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32725510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90536-66-6
Molekylformel C9 H10 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 214.24
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid
IUPAC-namn 2-(4-metylsulfonylfenyl)ättiksyra
LEDER CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 214.03