Läs mer
4-(Metylsulfonyl)fenylhydrazin hydroklorid, 95 %
Produktkod. 10562754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562754 10 g Glasflaska 10g
10230001 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10562754 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424960100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 17852-67-4 | C7H10N2O2S HCl·| 222,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17852-67-4
Molekylformel C7H10N2O2S·HCl
Molekylvikt (g/mol) 222.69
MDL-nummer MFCD00216494
InChI-nyckel QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
PubChem CID 2735181
IUPAC-namn (4-metylsulfonylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 202 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 222.69
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.