Läs mer
4-metylsulfonylbensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10517382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10517382 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Product Code. 10517382 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1324.22 SEK
    1188.65 SEK / 2.5g
    Save 135.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 5398-77-6 | C8H8O3S | 184.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Namnnotering 95%
CAS 5398-77-6
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155 °C till 161 °C
Färg Beige-Gul till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O3S
MDL-nummer MFCD00216485
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC-namn 4-metylsulfonylbensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 184.22
PubChem CID 220376
Formel vikt 184.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.