Läs mer
4-metylsulfonylbensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10321221 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10321221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424890025
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Namnnotering 95%
CAS 22821-76-7
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137,0 °C till 142,0 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7NO2S
MDL-nummer MFCD00216489
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
InChI-nyckel FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-namn 4-metylsulfonylbensonitril
Molekylvikt (g/mol) 181.21
PubChem CID 519981
Formel vikt 181.21
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.