Läs mer
4-Methylsulphonylacetophenone, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10279900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
2.5g; Glass bottle
Produktkod.
10279900 2.5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10279900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424910025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonylacetophenone
CAS 10297-73-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 126°C to 131°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H10O3S
Linjär formel H3CC(O)C6H4SO2CH3
MDL-nummer MFCD00025072
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
InChI-nyckel KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 198.236
PubChem CID 82529
Formel vikt 198.24
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles