Läs mer
4-Methylsulphonylaniline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10637801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. 10637801
Brand: Thermo Scientific Acros 424930025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namnnotering 95%
CAS 177662-76-9
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 243.0°C to 245.0°C
Färg Gray-Purple or White
Förlust vid torkning 5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9NO2S
Linjär formel H2NC6H4SO2CH3·HCl
MDL-nummer MFCD00216490
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
Löslighetsinformation Solubility in water: slight
InChI-nyckel XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-namn 4-methanesulfonylaniline
Molekylvikt (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735180
Formel vikt 207.68
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.