Learn More
4-metylsulfonylbensbromid, Tech.
Product Code. 10267553 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10267553 10 g Glasflaska 10g
10632002 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10267553 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 357580100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Add to basket
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53606-06-7
Molekylformel C8H9BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 249.13
MDL-nummer MFCD00185849
InChI-nyckel HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-metylsulfonylbensen
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Smältpunkt 82°C to 86°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formel vikt 249.13
Procent renhet ≥60%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.