Läs mer
4-metylsulfonylbensbromid, Tech.
Produktkod. 10632002 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632002 2.5 g Glasflaska 2.5g
10267553 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632002 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 357580025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53606-06-7
Molekylformel C8H9BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 249.13
MDL-nummer MFCD00185849
InChI-nyckel HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-4-metylsulfonylbensen
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formel vikt 249.13
Procent renhet ≥60%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.