Läs mer
4-metylsulfonylbensylaminhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10730882 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730882 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10730882 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424950025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4393-16-2 | C8H11NO2S | 185,241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Namnnotering 95%
CAS 4393-16-2
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 269 °C till 277 °C
Färg Orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H11NO2S
Linjär formel H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
MDL-nummer MFCD00216491
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
InChI-nyckel VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
IUPAC-namn (4-metylsulfonylfenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 185.241
PubChem CID 57421
Formel vikt 221.71
Procent renhet ≥94% (Syra)
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.