Läs mer
4-Methylsyringol Gentiobioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylsyringol Gentiobioside |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O13/c1-8-4-9(29-2)19(10(5-8)30-3)34-21-18(28)16(26)14(24)12(33-21)7-31-20-17(27)15(25)13(23)11(6-22)32-20/h4-5,11-18,20-28H,6-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 492.1843 |
| Procent renhet | >95% |