Läs mer
4-metylsytren (stabiliserat med TBC), TRC
Produktkod. 30464704
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30464704 10 mL
1 options
Produktkod. 30464704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22083010ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylstyrene
CAS 622-97-9
Molekylformel C9 H10
Kvantitet 10 mL
Synonym Styrene, p-methyl- (8CI), 1-Ethenyl-4-methylbenzene, (4-Methylphenyl)ethene, (4-Tolyl)ethene, 1-(4-Methylphenyl)-1-ethene, 1-Methyl-4-vinylbenzene, 1-Vinyl-4-methylbenzene, 1-p-Tolylethene, 4-Ethenylmethylbenzene, 4-Methylstyrene, 4-Methylvinylbenzene, 4-Vinyltoluene, PMS, p-Methylstyrene, p-Tolylethylene, p-Vinyltoluene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
LEDER Cc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn 1-etenyl-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 118.18
Formel vikt 118.0783