Läs mer
4-metyltetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboximidamidhydrojodid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442844
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10442844 1 g 1g
11386885 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10442844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01752DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77723-03-6
Molekylformel C6H15IN4
Molekylvikt (g/mol) 270.118
MDL-nummer MFCD09025920
InChI-nyckel KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-1-karboximidamid;hydrojodid
LEDER CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 270.11
Procent renhet 97%