Läs mer
4-metyltetrahydro-1(2H)-pyrazinkarboximidamidhydrojodid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386885
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386885 10 g 10g
10442844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01752EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 77723-03-6
Molekylformel C6H15IN4
Molekylvikt (g/mol) 270.118
MDL-nummer MFCD09025920
InChI-nyckel KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
IUPAC-namn 4-metylpiperazin-1-karboximidamid;hydrojodid
LEDER CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 270.11
Procent renhet 97%