Läs mer
4-metyltiazol-2-amin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylthiazol-2-amine |
| CAS | 1603-91-4 |
| Molekylformel | C4H6N2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Mirabegron Impurity 43 (2-Amino-4-Methylthiazole) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | Cc1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4-metyl-1,3-tiazol-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.17 |
| Formel vikt | 114.0252 |