Läs mer
4-metyltiazol-5-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 15428168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428168 5 g 5g
15418168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61613.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 82294-70-0 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
4-metyltiazol-5-karboxaldehyd används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methyltiazole-5-carboxaldehyde används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82294-70-0
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.161
MDL-nummer MFCD07368277
InChI-nyckel JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=C(SC=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 127.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.