Läs mer
4-metyltiazol-5-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30466200
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30466200 1 g
1 options
Produktkod. 30466200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3314431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Molekylformel C5H5NOS
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
InChI formel InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
LEDER Cc1ncsc1C=O
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 127.16
Formel vikt 127.0092