Läs mer
4-metyltiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10262502 10 g 10g
10170642 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00777EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 20485-41-0
Molekylformel C5H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 143.16
MDL-nummer MFCD00626872
InChI-nyckel ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 143.17
Procent renhet 97%