missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylthiazole, 99%, ACROS Organics™

Produktkod. 10751271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
10751271 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10751271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186250050

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylthiazole
CAS 693-95-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0900g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H5NS
Brytningsindex 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00005340
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 16
Synonym 4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl, 4-methyl thiazole, 4-methyl-thiazole, fema no. 3716, 4-methyl-5h-1,3-thiazole, 4-methyithiazole, methylthiazole, 4, pubchem23683
InChI-nyckel QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CSC=N1
IUPAC-namn 4-methyl-1,3-thiazole
Molekylvikt (g/mol) 99.15
PubChem CID 12748
ChEBI CHEBI:35626
Formel vikt 99.15
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.