Läs mer
4-Methylthiazole, 99%
Produktkod. 11468416
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468416 5 g 5g
11478416 25 g 25g
11344699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15428.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-95-8 | C4H5NS | 99.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-95-8
Molekylformel C4H5NS
Molekylvikt (g/mol) 99.15
MDL-nummer MFCD00005340
InChI-nyckel QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole, thiazole, 4-methyl, 4-methyl thiazole, 4-methyl-thiazole, fema no. 3716, 4-methyl-5h-1,3-thiazole, 4-methyithiazole, methylthiazole, 4, pubchem23683
PubChem CID 12748
ChEBI CHEBI:35626
IUPAC-namn 4-metyl-1,3-tiazol
LEDER CC1=CSC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylthiazole
Densitet 1.093
Kokpunkt 133°C to 134°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105228
Formel vikt 99.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.