Läs mer
4-(Methylthio)-1-butylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylthio)-1-butylamine |
| CAS | 55021-77-7 |
| Molekylformel | C5 H13 N S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CSCCCCN |
| IUPAC-namn | 4-methylsulfanylbutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.23 |
| Formel vikt | 119.0769 |